4-Nitro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110725-100G OR110725-5G OR110725-25G
APOSOR110725-100GEA 158 EUR
APOSOR110725-100G APOSOR110725-5G APOSOR110725-25G
4-Nitro-1H-indazole
4-Nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
Smeltpunt: 199…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022784
CAS nummer: 2942-40-7