6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110727-1G OR110727-5G
APOSOR110727-1GEA 65.8 EUR
APOSOR110727-1G APOSOR110727-5G
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₈N₂O₂
Smeltpunt: 266…268 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03425742
CAS nummer: 89976-75-0