5-Aminobenzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110728-1G OR110728-5G
APOSOR110728-1GEA 22 EUR
APOSOR110728-1G APOSOR110728-5G
5-Aminobenzimidazole
5-Aminobenzimidazole
Formule: C₇H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00465258
CAS nummer: 934-22-5