Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110730-1G OR110730-250MG
APOSOR110730-1GEA 287 EUR
APOSOR110730-1G APOSOR110730-250MG
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₁₃N₃O₃S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00139418
CAS nummer: 99967-78-9