7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110745-1G OR110745-5G OR110745-25G
APOSOR110745-1GEA 26.3 EUR
APOSOR110745-1G APOSOR110745-5G APOSOR110745-25G
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00090355
CAS nummer: 81721-86-0