3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110746-1G OR110746-5G OR110746-250MG
APOSOR110746-1GEA 191 EUR
APOSOR110746-1G APOSOR110746-5G APOSOR110746-250MG
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₄BrClN₂O₂
Smeltpunt: 216…219 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064717
CAS nummer: 923225-00-7