3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110747-1G OR110747-250MG
APOSOR110747-1GEA 219 EUR
APOSOR110747-1G APOSOR110747-250MG
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02182241
CAS nummer: 354548-73-5