Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110756-1G OR110756-250MG
APOSOR110756-1GEA 158 EUR
APOSOR110756-1G APOSOR110756-250MG
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₄
Smeltpunt: 247…253 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774184
CAS nummer: 142166-00-5