3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110758-1G OR110758-250MG
APOSOR110758-1GEA 169 EUR
APOSOR110758-1G APOSOR110758-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid 95%
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774185
CAS nummer: 214848-62-1