4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110759-1G OR110759-250MG
APOSOR110759-1GEA 322 EUR
APOSOR110759-1G APOSOR110759-250MG
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11553038
CAS nummer: 674304-28-0