5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11080-100G OR11080-25G OR11080-5G
APOSOR11080-100GEA 213 EUR
APOSOR11080-100G APOSOR11080-25G APOSOR11080-5G
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051846
CAS nummer: 493-72-1