Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110817-1G OR110817-5G
APOSOR110817-1GEA 61.4 EUR
APOSOR110817-1G APOSOR110817-5G
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371611
CAS nummer: 885279-45-8