2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110829-1G OR110829-5G
APOSOR110829-1GEA 290 EUR
APOSOR110829-1G APOSOR110829-5G
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Formule: C₈H₅ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01596292
CAS nummer: 119198-10-6