Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110834-1G OR110834-250MG OR110834-5G
APOSOR110834-1GEA 24.9 EUR
APOSOR110834-1G APOSOR110834-250MG APOSOR110834-5G
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₀BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056637
CAS nummer: 886361-85-9