Methyl-5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110838-1G OR110838-5G OR110838-10G
APOSOR110838-1GEA 22 EUR
APOSOR110838-1G APOSOR110838-5G APOSOR110838-10G
Methyl-5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Methyl-5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00662491
CAS nummer: 259269-68-6