5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110843-1G OR110843-250MG
APOSOR110843-1GEA 29.2 EUR
APOSOR110843-1G APOSOR110843-250MG
5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
5-Amino-7-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275114
CAS nummer: 953411-10-4