1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11085-100G OR11085-25G OR11085-5G
APOSOR11085-100GEA 129 EUR
APOSOR11085-100G APOSOR11085-25G APOSOR11085-5G
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene 98%
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrClI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672944
CAS nummer: 31928-44-6