2-Chloro-5-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11086-25G OR11086-5G
APOSOR11086-25GEA 26.3 EUR
APOSOR11086-25G APOSOR11086-5G
2-Chloro-5-nitroanisole
2-Chloro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆ClNO₃
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079739
CAS nummer: 1009-36-5
EINECS: 213-768-9