4-Chloro-m-anisidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Amino-2-chloroanisole, 4-Chloro-3-methoxyaniline, 4-Chloro-3-anisidine
OR11087-25G OR11087-5G
APOSOR11087-25GEA 58.4 EUR
APOSOR11087-25G APOSOR11087-5G
4-Chloro-m-anisidine
4-Chloro-m-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
Smeltpunt: 78…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672967
CAS nummer: 13726-14-2
UN: 2233
ADR: 6.1,III