3-Bromo-o-xylene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
OR11088-100G OR11088-25G OR11088-500G
APOSOR11088-100GEA 117 EUR
APOSOR11088-100G APOSOR11088-25G APOSOR11088-500G
3-Bromo-o-xylene 99%
3-Bromo-o-xylene
Formule: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Kookpunt: 212…214 °C
Dichtheid: 1.365 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000069
CAS nummer: 576-23-8
EINECS: 209-398-2