3-Bromobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11089-100G OR11089-25G
APOSOR11089-100GEA 40.9 EUR
APOSOR11089-100G APOSOR11089-25G
3-Bromobenzonitrile 98%
3-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
Kookpunt: 224…226 °C
Smeltpunt: 37…41 °C
Dichtheid: 1,562 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001796
CAS nummer: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III