Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110898-1G OR110898-5G
APOSOR110898-1GEA 234 EUR
APOSOR110898-1G APOSOR110898-5G
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143238
CAS nummer: 59857-87-3