3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11090-25G OR11090-5G
APOSOR11090-25GEA 217 EUR
APOSOR11090-25G APOSOR11090-5G
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆Br₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017544
CAS nummer: 67973-32-4