8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110909-1G OR110909-5G
APOSOR110909-1GEA 0 EUR
APOSOR110909-1G APOSOR110909-5G
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663805
CAS nummer: 874-10-2