2-Acetyl-5-bromobenzofuran
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110915-1G OR110915-5G
APOSOR110915-1GEA 51.2 EUR
APOSOR110915-1G APOSOR110915-5G
2-Acetyl-5-bromobenzofuran
2-Acetyl-5-bromobenzofuran
Formule: C₁₀H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276737
CAS nummer: 38220-75-6