Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110943-1G OR110943-25G OR110943-5G
APOSOR110943-1GEA 22 EUR
APOSOR110943-1G APOSOR110943-25G APOSOR110943-5G
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779004
CAS nummer: 15250-46-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable