Methyl (2-nitrophenyl)acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-(2-nitrophenyl)acetate
OR110947-5G OR110947-25G
APOSOR110947-5GEA 23.4 EUR
APOSOR110947-5G APOSOR110947-25G
Methyl (2-nitrophenyl)acetate 98%
Methyl (2-nitrophenyl)acetate
Formule: C₉H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00968465
CAS nummer: 30095-98-8