1H-Indole-2-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110958-1G OR110958-250MG OR110958-5G
APOSOR110958-1GEA 116 EUR
APOSOR110958-1G APOSOR110958-250MG APOSOR110958-5G
1H-Indole-2-carboxamide
1H-Indole-2-carboxamide
Formule: C₉H₈N₂O
Smeltpunt: 225…227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231036
CAS nummer: 1670-84-4