2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110960-1G OR110960-250MG
APOSOR110960-1GEA 179 EUR
APOSOR110960-1G APOSOR110960-250MG
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₇H₅BrN₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09834926
CAS nummer: 857641-46-4