1H-Indole-2-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111006-1G OR111006-5G
APOSOR111006-1GEA 242 EUR
APOSOR111006-1G APOSOR111006-5G
1H-Indole-2-carbonyl chloride
1H-Indole-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09833544
CAS nummer: 58881-45-1
UN: 3261
ADR: 8,III