4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111012-10G OR111012-1G OR111012-5G
APOSOR111012-10GEA 461 EUR
APOSOR111012-10G APOSOR111012-1G APOSOR111012-5G
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01765038
CAS nummer: 127406-79-5