3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromoindole-2-carboxylic Acid
OR111021-1G OR111021-5G OR111021-25G
APOSOR111021-1GEA 45.4 EUR
APOSOR111021-1G APOSOR111021-5G APOSOR111021-25G
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02710285
CAS nummer: 28737-33-9