1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-thiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR11103-100G OR11103-25G OR11103-5G
APOSOR11103-100GEA 176 EUR
APOSOR11103-100G APOSOR11103-25G APOSOR11103-5G
1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-thiourea
1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-thiourea
Formule: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Smeltpunt: 155…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041156
CAS nummer: 6590-91-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III