2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111048-1G OR111048-5G
APOSOR111048-1GEA 0 EUR
APOSOR111048-1G APOSOR111048-5G
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Formule: C₆H₉ClN₄O
Smeltpunt: 150…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13188631
CAS nummer: 2846-77-7