Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111056-1G OR111056-5G
APOSOR111056-1GEA 213 EUR
APOSOR111056-1G APOSOR111056-5G
Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Formule: C₂₀H₃₀N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100098
CAS nummer: 1216410-07-9