4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4-Bromo-1-tritylpyrazole
OR111071-1G
OR111071-5G
APOSOR111071-1GEA
48.3
EUR
APOSOR111071-1G
APOSOR111071-5G
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
Formule:
C₂₂H₁₇BrN₂ MW: 389.296 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09907863 CAS nummer: 95162-14-4 |