2-Acetyl-3,4-dibromothiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(3,4-Dibromothiophen-2-yl)ethanone, 1-(3,4-Dibromothien-2-yl)ethanone
OR111072-10G OR111072-1G OR111072-5G
APOSOR111072-10GEA 0 EUR
APOSOR111072-10G APOSOR111072-1G APOSOR111072-5G
2-Acetyl-3,4-dibromothiophene
2-Acetyl-3,4-dibromothiophene
Formule: C₆H₄Br₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 57681-57-9