5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111100-1G OR111100-5G
APOSOR111100-1GEA 101 EUR
APOSOR111100-1G APOSOR111100-5G
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₈H₁₂N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128289
CAS nummer: 158001-28-6