3-Bromo-o-toluidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11112-100G OR11112-25G OR11112-5G
APOSOR11112-100GEA 122 EUR
APOSOR11112-100G APOSOR11112-25G APOSOR11112-5G
3-Bromo-o-toluidine 98%
3-Bromo-o-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
Kookpunt: 253…255 °C
Dichtheid: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051579
CAS nummer: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5