3-Chloroanthranilic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11113-100G OR11113-25G
APOSOR11113-100GEA 125 EUR
APOSOR11113-100G APOSOR11113-25G
3-Chloroanthranilic acid 98%
3-Chloroanthranilic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Smeltpunt: 189…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134229
CAS nummer: 6388-47-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable