N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111133-1G OR111133-5G
APOSOR111133-1GEA 0 EUR
APOSOR111133-1G APOSOR111133-5G
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₃
MW: 250.298 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 79606-48-7