(±)-1-Aminoindan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11114-1G OR11114-5G
APOSOR11114-1GEA 33.7 EUR
APOSOR11114-1G APOSOR11114-5G
(±)-1-Aminoindan
(±)-1-Aminoindan
Formule: C₉H₁₁N
Kookpunt: 96…98 °C
Dichtheid: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003799
CAS nummer: 34698-41-4