Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111149-1G OR111149-250MG
APOSOR111149-1GEA 182 EUR
APOSOR111149-1G APOSOR111149-250MG
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198115
CAS nummer: 347187-30-8