1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111182-1G OR111182-5G
APOSOR111182-1GEA 55.5 EUR
APOSOR111182-1G APOSOR111182-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Formule: C₆H₆N₂
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02693721
CAS nummer: 34884-10-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable