3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1112-25G OR1112-5G
APOSOR1112-25GEA 70.1 EUR
APOSOR1112-25G APOSOR1112-5G
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆BrClO₂
Smeltpunt: 100…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00857068
CAS nummer: 59443-15-1