9-Anthrealdehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11122-100G OR11122-25G OR11122-500G
APOSOR11122-100GEA 64.3 EUR
APOSOR11122-100G APOSOR11122-25G APOSOR11122-500G
9-Anthrealdehyde
9-Anthrealdehyde
Formule: C₁₅H₁₀O
Smeltpunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001254
CAS nummer: 642-31-9