(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111221-1G OR111221-5G OR111221-10G
APOSOR111221-1GEA 38 EUR
APOSOR111221-1G APOSOR111221-5G APOSOR111221-10G
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739269
CAS nummer: 59128-15-3