Benzamidine hydrochloride hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11123-100G OR11123-25G OR11123-5G
APOSOR11123-100GEA 0 EUR
APOSOR11123-100G APOSOR11123-25G APOSOR11123-5G
Benzamidine hydrochloride hydrate
Benzamidine hydrochloride hydrate
Formule: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Smeltpunt: 82…85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00066285
CAS nummer: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4