Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111287-1G OR111287-5G
APOSOR111287-1GEA 106 EUR
APOSOR111287-1G APOSOR111287-5G
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07636850
CAS nummer: 148065-10-5