2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111296-5G OR111296-1G
APOSOR111296-5GEA 172 EUR
APOSOR111296-5G APOSOR111296-1G
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
Formule: C₁₁H₁₄N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09932504
CAS nummer: 1016501-27-1